Oxytétracycline chlorhydrate peut être utilisé comme étalon secondaire
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
301275000
ACRO301275000EA 79.5 EUR InStock
ACRO301275000
Oxytétracycline chlorhydrate peut être utilisé comme étalon secondaire
Oxytétracycline chlorhydrate
Formule: C₂₂H₂₅ClN₂O₉
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135815
Numéro CAS: 2058-46-0
EINECS: 218-161-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Purity ≥80 % (as is, calculated)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité