Éthéphon (Acide 2-chloroéthylphosphonique) 90% tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
301630050
ACRO301630050EA 756 EUR InStock
ACRO301630050
Éthéphon (Acide 2-chloroéthylphosphonique) 90% tech.
Éthéphon (Acide 2-chloroéthylphosphonique)
Formule: C₂H₆ClO₃P
Point de fusion: 74…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002142
Numéro CAS: 16672-87-0
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 75 °C
Titration with NaOH ≥88 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité