Chlorure de 3,5-bis(trifluorométhyl)benzoyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoylchloride
303530050
ACRO303530050EA 48.4 EUR InStock
ACRO303530050
Chlorure de 3,5-bis(trifluorométhyl)benzoyle 97%
Chlorure de 3,5-bis(trifluorométhyl)benzoyle
Formule: C₉H₃ClF₆O
MW: 276,57 g/mol
Point d'ébullition: 65…67 °C (12 mmHg)
Densité: 1.52 g/cm³
Point d'éclair: 72 °C
Numéro MDL: MFCD00000387
Numéro CAS: 785-56-8
EINECS: 212-322-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4322 to 1.4342 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité