Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Pentyne 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

303820250 303820050 303821000
ACRO303820250EA 87.1 EUR InStock
ACRO303820250 ACRO303820050 ACRO303821000
1-Pentyne 99%
1-Pentyne


Formule: C₅H₈
MW: 68,12 g/mol
Point d'ébullition: 40 °C
Point de fusion: 106…105 °C
Densité: 0.69 g/cm³
Point d'éclair: <–34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009469
Numéro CAS: 627-19-0
EINECS: 210-987-1
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3840 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité