Metacycline hydrochloride, 98%, sec. Standard
Fournisseur: Thermo Scientific
303861000
ACRO303861000EA 185 EUR InStock
ACRO303861000
Metacycline hydrochloride, 98%, sec. Standard
Étalons Étalons organiques
MDL No.: MFCD04972012
Appearance: Yellow Crystalline powder
Storage Temperature: Ambient
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité