Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Méthyl-1-cyclohexène 90%, tech.

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (±)-3-Methylcyclohexene

304310250
ACRO304310250EA 123 EUR InStock
ACRO304310250
3-Méthyl-1-cyclohexène 90%, tech.
3-Méthyl-1-cyclohexène


Formule: C₇H₁₂
MW: 96,17 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –120.4 °C
Densité: 0.8 g/cm³
Point d'éclair: –3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001571
Numéro CAS: 591-48-0
EINECS: 209-718-0
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4425 to 1.4445 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité