Methyl (4-fluorophenyl)acetate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
304670250
ACRO304670250EA 133 EUR InStock
ACRO304670250
Methyl (4-fluorophenyl)acetate 99%
Methyl (4-fluorophenyl)acetate
Formule: C₉H₉FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800608
Numéro CAS: 34837-84-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité