2-(3-Fluorophényl)ethanol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
304690250
ACRO304690250EA 295 EUR InStock
ACRO304690250
2-(3-Fluorophényl)ethanol 99%
2-(3-Fluorophényl)ethanol
Formule: C₈H₉FO
MW: 140,16 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C (3 mmHg)
Densité: 1.12 g/cm³
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045998
Numéro CAS: 52059-53-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5070 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité