Methyl-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)acetate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 2-chloro-4-fluorophenylacetate, Methyl 2-(2-chloro-4-fluorophenyl)acetate
304780050
ACRO304780050EA 31.5 EUR InStock
ACRO304780050
Methyl-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)acetate 98%
Methyl-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)acetate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formule: C₉H₈ClFO₂
MW: 202,609 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800611
Numéro CAS: 214262-88-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité