3-(Bromométhyl)pentane 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Bromomethyl)pentane
305180050
ACRO305180050EA 44.2 EUR InStock
ACRO305180050
3-(Bromométhyl)pentane 97%
3-(Bromométhyl)pentane
Formule: C₆H₁₃Br
MW: 165,07 g/mol
Point d'ébullition: 143…144 °C (760 mmHg)
Densité: 1.17 g/cm³
Point d'éclair: 35 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000219
Numéro CAS: 3814-34-4
EINECS: 242-659-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité