2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
306010010
ACRO306010010EA 30.9 EUR InStock
ACRO306010010
2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol 99%
2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
CAS No.: 35853-41-9
Formule: C₁₁H₅F₆NO
Point de fusion: 130…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075091
Numéro CAS: 35853-41-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown-yellow to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 134 °C
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité