4'-Trifluorométhoxyacétophénone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
306230050
ACRO306230050EA 96.6 EUR InStock
ACRO306230050
4'-Trifluorométhoxyacétophénone 98%
4'-Trifluorométhoxyacétophénone
Formule: C₉H₇F₃O₂
Point d'ébullition: 110 °C (30 mmHg)
Densité: 1.278 g/cm³
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042404
Numéro CAS: 85013-98-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité