Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Hexyne 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

308120250 308120050
ACRO308120250EA 106 EUR InStock
ACRO308120250 ACRO308120050
3-Hexyne 99%
3-Hexyne


Formule: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Point d'ébullition: 81…82 °C
Point de fusion: –61.5 °C
Densité: 0.72 g/cm³
Point d'éclair: –14 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009381
Numéro CAS: 928-49-4
EINECS: 213-173-4
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité