Alcool perfluoro-tert-butylique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
308390010
ACRO308390010EA 49.2 EUR InStock
ACRO308390010
Alcool perfluoro-tert-butylique 99%
Alcool perfluoro-tert-butylique
Formule: C₄HF₉O
MW: 236,04 g/mol
Point d'ébullition: 45 °C
Point de fusion: –17 °C
Densité: 1.69 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00042092
Numéro CAS: 2378-02-1
EINECS: 219-157-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité