2-Éthyl-1H-pyrrole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
308770010
ACRO308770010EA 108 EUR InStock
ACRO308770010
2-Éthyl-1H-pyrrole 98%
2-Éthyl-1H-pyrrole
Appearance: Clear yellow to brown Liquid
Formule: C₆H₉N
Point d'ébullition: 142 °C (15 mmHg)
Densité: 0.929 g/cm³
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060477
Numéro CAS: 1551-06-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4985 to 1.5025 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité