Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Iodo-m-xylène 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

309250050
ACRO309250050EA 36.8 EUR InStock
ACRO309250050
5-Iodo-m-xylène 99%
5-Iodo-m-xylène


Formule: C₈H₉I
MW: 232,06 g/mol
Point d'ébullition: 92…94 °C (3 mmHg)
Densité: 1.6 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00060659
Numéro CAS: 22445-41-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5930 to 1.5960 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité