4-(Méthylthio)aniline 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Methylmercapto)aniline
309830050
ACRO309830050EA 64.4 EUR InStock
ACRO309830050
4-(Méthylthio)aniline 98%
4-(Méthylthio)aniline
Formule: C₇H₉NS
MW: 139,22 g/mol
Point d'ébullition: 272…273 °C
Point de fusion: 156…158 °C
Densité: 1.119 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00007889
Numéro CAS: 104-96-1
EINECS: 203-256-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to orange to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6380 to 1.6420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité