Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthoxy-4-nitrophénol 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

310370050 310370250
ACRO310370050EA 49.9 EUR InStock
ACRO310370050 ACRO310370250
2-Méthoxy-4-nitrophénol 97%
2-Méthoxy-4-nitrophénol


Formule: C₇H₇NO₄
Point de fusion: 99…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012143
Numéro CAS: 3251-56-7
EINECS: 221-839-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 104 °C
GC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité