Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,8-Octanedithiol 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,8-Dimercaptooctane

310620050 310620010
ACRO310620050EA 87 EUR InStock
ACRO310620050 ACRO310620010
1,8-Octanedithiol 99%
1,8-Octanedithiol


Formule: C₈H₁₈S₂
MW: 178,36 g/mol
Point d'ébullition: 269…270 °C (760 mmHg)
Densité: 0.96 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003574
Numéro CAS: 1191-62-4
EINECS: 214-738-8
ONU: 3334
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité