Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4-Difluorobenzylamine 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

311530010
ACRO311530010EA 33.2 EUR InStock
ACRO311530010
3,4-Difluorobenzylamine 95%
3,4-Difluorobenzylamine


Formule: C₇H₇F₂N
MW: 143,14 g/mol
Point d'ébullition: 174 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 31 °C
Densité: 1.21 g/cm³
Point d'éclair: 79 °C
Numéro MDL: MFCD00010145
Numéro CAS: 72235-53-1
EINECS: 276-503-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4920 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité