2,6-Difluorophénol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
311630050
ACRO311630050EA 77.9 EUR InStock
ACRO311630050
2,6-Difluorophénol 98%
2,6-Difluorophénol
Formule: C₆H₄F₂O
MW: 130,09 g/mol
Point d'ébullition: 59…61 °C (17 mmHg)
Point de fusion: 38…42 °C
Densité: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002158
Numéro CAS: 28177-48-2
EINECS: 248-884-9
ONU: 2925
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 42 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité