Tetrafluorotetracyanoquinodimethane 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3,5,6-Tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane, TCNQF4, 2,2'-(Perfluorocyclohexa-2,5-diene-1,4-diylidene)dimalononitrile
312670050
ACRO312670050EA 58.7 EUR InStock
ACRO312670050
Tetrafluorotetracyanoquinodimethane 95%
Tetrafluorotetracyanoquinodimethane
Formule: C₁₂F₄N₄
MW: 276,15 g/mol
Point de fusion: 291 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042382
Numéro CAS: 29261-33-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow-green to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité