Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

p-Tolyl chloroformate 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Methylphenyl chloroformate

314560050
ACRO314560050EA 45.5 EUR InStock
ACRO314560050
p-Tolyl chloroformate 97%
p-Tolyl chloroformate


Formule: C₈H₇ClO₂
Point d'ébullition: 99.5 °C (20 mmHg)
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013255
Numéro CAS: 937-62-2
EINECS: 213-332-8
ONU: 3277
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5080 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité