Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Cyclohexyl-N-éthylcyclohexylamine 96%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

314730050
ACRO314730050EA 67 EUR InStock
ACRO314730050
N-Cyclohexyl-N-éthylcyclohexylamine 96%
N-Cyclohexyl-N-éthylcyclohexylamine


Formule: C₁₄H₂₇N
Point d'ébullition: 114…115 °C (3 mmHg)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003846
Numéro CAS: 7175-49-7
EINECS: 230-534-1
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité