Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Manganèse (II) perchlorate hexahydraté 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

316511000
ACRO316511000EA 66.9 EUR InStock
ACRO316511000
Manganèse (II) perchlorate hexahydraté 99%
Manganèse (II) perchlorate hexahydraté


Formule: Cl₂MnO₈·6H₂O
Point de fusion: 165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150255
Numéro CAS: 15364-94-0
EINECS: 237-390-9
ONU: 1481
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Pink Crystalline solid
Assay ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité