Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Hexachloroplatinate de disodium hexahydraté 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate, Sodium hexachloroplatinate (IV) hexahydrate

316750010
ACRO316750010EA 138 EUR InStock
ACRO316750010
Hexachloroplatinate de disodium hexahydraté 98%
Hexachloroplatinate de disodium hexahydraté


Formule: Cl₆Na₂Pt·6H₂O
MW: 561,87 g/mol
Densité: 2,5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149172
Numéro CAS: 19583-77-8
EINECS: 240-983-5
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08768
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange Crystalline solid
Assay ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité