Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Éthanolate de niobium(V) 99.95% (sur base traces de métaux)

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

316880050
ACRO316880050EA 162 EUR InStock
ACRO316880050
Éthanolate de niobium(V) 99.95% (sur base traces de métaux)
Éthanolate de niobium(V)


Formule: C₁₀H₂₅NbO₅
Point d'ébullition: 140…142 °C (.1 mmHg)
Point de fusion: 6 °C
Densité: 1.268 g/cm³
Point d'éclair: 36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015122
Numéro CAS: 3236-82-6
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange-brown Liquid
Total trace metal impurities ≤500 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité