Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4-Diméthyl-2-cyclohexène-1-one 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4,4-Dimethylcyclohex-2-enone

319540050
ACRO319540050EA 79.3 EUR InStock
ACRO319540050
4,4-Diméthyl-2-cyclohexène-1-one 97%
4,4-Diméthyl-2-cyclohexène-1-one


Formule: C₈H₁₂O
MW: 124,18 g/mol
Point d'ébullition: 72…73.5 °C (20 mmHg)
Densité: 0.94 g/cm³
Point d'éclair: 64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009695
Numéro CAS: 1073-13-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité