2-Amino-4-méthyl-3-nitropyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methyl-3-nitro-2-pyridylamine, 4-Methyl-3-nitropyridin-2-amine, 2-Amino-3-nitro-4-picoline
319550250
ACRO319550250EA 118 EUR InStock
ACRO319550250
2-Amino-4-méthyl-3-nitropyridine 98%
2-Amino-4-methyl-3-nitropyridine
Formule: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
Point de fusion: 136…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006315
Numéro CAS: 6635-86-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 141 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité