2-(Bromométhyl)-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
319630050
ACRO319630050EA 122 EUR InStock
ACRO319630050
2-(Bromométhyl)-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol 99%
2-(Bromométhyl)-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol
Formule: C₅H₁₁BrO₃
MW: 199,04 g/mol
Point de fusion: 70…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135306
Numéro CAS: 19184-65-7
EINECS: 242-863-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 77 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité