Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

319670010
ACRO319670010EA 175 EUR InStock
ACRO319670010
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine 99%
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine
Appearance: Brown Crystalline powder


Formule: C₁₅H₁₀ClN₃
MW: 267,716 g/mol
Point de fusion: 148…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191930
Numéro CAS: 128143-89-5
ONU: 2811
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to grey to green to brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 153 °C
GC ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité