Acétone-D6 99.8 atom % D pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
320630075
ACRO320630075EA 56.6 EUR InStock
ACRO320630075
Acétone-D6 99.8 atom % D pour spectroscopie RMN
Acetone-[D6]
Packaged in 0.75 ml ampoules
Formule: D₃CC(O)CD₃
Point d'ébullition: 55.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –93 °C
Densité: 0.87 g/cm³
Point d'éclair: –20 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044635
Numéro CAS: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
ONU: 1090
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité