Acétone-D6 99.5 atom % D pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Propanone-D6, DMK-D6, Hexadeuteroacetone, Dimethyl ketone-D6, Acetone-[²H₆], Acetone-d6
320640075
ACRO320640075EA 96.4 EUR InStock
ACRO320640075
Acétone-D6 99.5 atom % D pour spectroscopie RMN
Acétone-D6
Packaged in 0.75 ml ampoules
Formule: D₃CC(O)CD₃
MW: 64.03 g/mol
Point d'ébullition: 55.5
Point de fusion: –93 °C
Densité: 0.87 g/cm³
Point d'éclair: –20 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044635
Numéro CAS: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
ONU: 1090
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité