Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétonitrile-D3 99.9 atom % D pour spectroscopie RMN

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

320650075
ACRO320650075EA 199 EUR InStock
ACRO320650075
Acétonitrile-D3 99.9 atom % D pour spectroscopie RMN
Acetonitrile-[D3]
Packaged in 0.75 ml ampoules


Formule: D₃CCN
Point d'ébullition: 80.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –46 °C
Densité: 0.844 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 2 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001881
Numéro CAS: 2206-26-0
EINECS: 218-616-5
ONU: 1648
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.030 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.85 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité