Chloroforme-D1 100.0 atom % D pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Trichloromethane-D1, Chloroform-[²H₁], Chloroform-D
320680075
ACRO320680075EA 62.4 EUR InStock
ACRO320680075
Chloroforme-D1 100.0 atom % D pour spectroscopie RMN
Chloroforme-D1
Packaged in 0.75 ml ampoules
Formule: CDCl₃
MW: 120,38 g/mol
Point d'ébullition: 60.8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –64 °C
Densité: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000827
Numéro CAS: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
ONU: 1888
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.01 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité