Chloroforme-D1 99.8 atom % D pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Trichloromethane-D1, Chloroform-[²H₁], Chloroform-D
320690075
ACRO320690075EA 35.3 EUR InStock
ACRO320690075
Chloroforme-D1 99.8 atom % D pour spectroscopie RMN
Chloroforme-D1
Packaged in 0.75 ml ampoules
Formule: CDCl₃
MW: 120.38 g/mol
Point d'ébullition: 60.8
Point de fusion: –64 °C
Densité: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000827
Numéro CAS: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
ONU: 1888
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité