Deuterium oxyde 99.9 atom % D pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Scientific
320710075
ACRO320710075EA 40.2 EUR InStock
ACRO320710075
Deuterium oxyde 99.9 atom % D pour spectroscopie RMN
Deuterium oxyde
Packaged in 0.75 ml ampoules
Formule: D₂O
Point d'ébullition: 101.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3.8 °C
Densité: 1.105 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00044636
Numéro CAS: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.85 %
Tritium (T) ≤74 Bq/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité