Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

N,N-Diméthylformamide-D7 99.5 atom % D pour spectroscopie RMN

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Heptadeutero-N,N-dimethylformamide, N,N-Di[2H3]methyl[2H]formamide, N,N-Dimethylformamide-d7, DMF-D7, DMF-d7, N,N-Dimethylformamide-[²H₇], Formdimethylamide-D7, Formic acid dimethylamide-D7

320730075
ACRO320730075EA 399 EUR InStock
ACRO320730075
N,N-Diméthylformamide-D7 99.5 atom % D pour spectroscopie RMN
N,N-Diméthylformamide-D7
Packaged in 0.75 ml ampoules


Formule: DCOON(CD₃)₂
MW: 80,04 g/mol
Point d'ébullition: 152 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60 °C
Densité: 1.03 g/cm³
Point d'éclair: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003286
Numéro CAS: 4472-41-7
EINECS: 224-745-8
ONU: 2265
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité