Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétrahydrofuranne-D8 99.5 atom % D pour spectroscopie RMN

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Deuterated Tetrahydrofuran, Octadeuterotetrahydrofuran, Tetrahydrofuran-[²H₈], THF-d8, THF-D8, Tetrahydrofuran-d8

320780075
ACRO320780075EA 331 EUR InStock
ACRO320780075
Tétrahydrofuranne-D8 99.5 atom % D pour spectroscopie RMN
Tétrahydrofuranne-D8
Packaged in 0.75 ml ampoules


Formule: C₄D₈O
MW: 80,04 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –106 °C
Densité: 0.98 g/cm³
Point d'éclair: –21 °C (closed cup)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00044238
Numéro CAS: 1693-74-9
EINECS: 216-898-4
ONU: 2056
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité