2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
321200100
ACRO321200100EA 62.2 EUR InStock
ACRO321200100
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle 98%
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle
Formule: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Point d'ébullition: 45…50 °C (14 mmHg)
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0.96 g/cm³
Point d'éclair: 23 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008269
Numéro CAS: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité