Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(−)-Caryophyllene oxide 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (−)-Epoxycaryophyllene, β-Caryophyllene epoxide, Caryophyllene oxide, trans-Caryophyllene oxide, (−)-Caryophyllene oxide, (1R,4R,6R,10S)-4,12,12-Trimethyl-9-methylene-5-oxatricyclo[8.2.0.04,6]dodecane, (-)-beta-Caryophyllene epoxide, Epoxycaryophyllene, (1R,4R,6R,10S)-9-Methylene-4,12,12-trimethyl-5-oxatricyclo[8.2.0.04,6]dodecane, (−)-Epoxydihydrocaryophyllene, BCP oxide, β-Caryophyllene oxide

325080100 325080500 325082500
ACRO325080100EA 29.3 EUR InStock
ACRO325080100 ACRO325080500 ACRO325082500
(−)-Caryophyllene oxide 95%
(−)-Caryophyllene oxide
CAS No.: 1139-30-6


Formule: C₁₅H₂₄O
MW: 220,356 g/mol
Point de fusion: 55…62 °C
Densité: 0.96 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134216
Numéro CAS: 1139-30-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 64 °C
GC ≥94 %
Specific optical rotation -55° to -75° (20 °C, 589 nm) (c=10, EtOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité