2-(NÉthylanilino)éthanol 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)aniline, Ethylphenylethanolamine, 2-(Ethyl(phenyl)amino)ethanol, N-Ethyl-N-2-ethanolaniline
325221000
ACRO325221000EA 99.4 EUR InStock
ACRO325221000
2-(NÉthylanilino)éthanol 96%
2-(NÉthylanilino)éthanol
Formule: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,24 g/mol
Point d'ébullition: 276 °C
Point de fusion: 33 °C
Point d'éclair: 120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020575
Numéro CAS: 92-50-2
EINECS: 202-160-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid or solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5600 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité