Acide trifluoroacétique-D 99.5 atom % D pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Trifluoroacetic [2H]acid, TFA-D, Trifluoroacetic acid-[²H₁]
325330100
ACRO325330100EA 118 EUR InStock
ACRO325330100
Acide trifluoroacétique-D 99.5 atom % D pour spectroscopie RMN
Acide trifluoroacétique-D
Packaged in 1 ml ampoules
Formule: F₃CCOOD
MW: 115.02 g/mol
Point d'ébullition: 75
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1.5 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00044563
Numéro CAS: 599-00-8
EINECS: 209-961-2
ONU: 2699
ADR: 8 I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %
Collapse All
Type de conditionnement Info cdt Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Ampoule 10 x 1 ml 10 mL ACRO325330100
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité