Acétonitrile-D3 99.95 atom % D pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
325410100
ACRO325410100EA 174 EUR InStock
ACRO325410100
Acétonitrile-D3 99.95 atom % D pour spectroscopie RMN
Acetonitrile-[D3]
Packaged in 1.00 ml ampoules
Formule: D₃CCN
Point d'ébullition: 80.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –46 °C
Densité: 0.844 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 2 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001881
Numéro CAS: 2206-26-0
EINECS: 218-616-5
ONU: 1648
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.90 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité