Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

3-Bromopyruvic acid hydrate 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Bromopyruvic acid hydrate, 3-Bromo-2-oxopropionic acid hydrate

325690250
ACRO325690250EA 189 EUR InStock
ACRO325690250
3-Bromopyruvic acid hydrate 98%
3-Bromopyruvic acid hydrate
CAS No.: 206860-50-6


Formule: C₃H₃BrO₃.xH₂O
MW: 166,96 g/mol (anhy)
Point de fusion: 79…82 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149107
Numéro CAS: 206860-50-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité