Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9-Méthyladénine 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

325871000
ACRO325871000EA 136 EUR InStock
ACRO325871000
9-Méthyladénine 98%
9-Méthyladénine


Formule: C₆H₇N₅
Point de fusion: 300…302 °C
Densité: 1,508 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00047232
Numéro CAS: 700-00-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité