4-Bromo-3-nitroaniline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
326240050
ACRO326240050EA 96.6 EUR InStock
ACRO326240050
4-Bromo-3-nitroaniline 97%
4-Bromo-3-nitroaniline
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217,02 g/mol
Point de fusion: 128…132 °C
Numéro MDL: MFCD01320678
Numéro CAS: 53324-38-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 132 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité