4-Chloro-6-nitro-o-toluidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline
326400050
ACRO326400050EA 83.2 EUR InStock
ACRO326400050
4-Chloro-6-nitro-o-toluidine 97%
4-Chloro-6-nitro-o-toluidine
Formule: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186,60 g/mol
Point de fusion: 126…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320687
Numéro CAS: 62790-50-5
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange Crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 132 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité