Ninhydrine pour CCM
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
327022400
ACRO327022400EA 97.2 EUR InStock
ACRO327022400
Ninhydrine pour CCM
Ninhydrine
Ozone friendly ready, to use spray for TLC
Formule: C₉H₆O₄
MW: 178,14 g/mol
Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 250…258 °C
Densité: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003791
Numéro CAS: 485-47-2
EINECS: 207-618-1
ONU: 1950
Merck Index: 13,06582
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ff1a5cd0c772262dac61a6c63dbdeca97baa2c&vid=61d6c7dbd1fe019587f026a878ce0951ce80fcc8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Additional info Ozone friendly
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité