Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(1-Chloroéthyl)benzène 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Phenylethyl chloride

327061000
ACRO327061000EA 167 EUR InStock
ACRO327061000
(1-Chloroéthyl)benzène 97%
(1-Chloroéthyl)benzène


https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=775b5dc1fe72c97fa82ed23e0db6fc32c8ee3456&vid=775b5dc1fe72c97fa82ed23e0db6fc32c8ee3456&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5260 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité